Learn More
Solution de polysulfure d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10539760
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Identifiants chimiques
Numéro MDL 242670
Spécification
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • AMMONIUM SULFIDE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.