Learn More
Phosphate d’ammonium monobasique, Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15622020
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nom IUPAC Dihydrogènophosphate d’azanium
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Monobasic
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NH4H2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 115.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS