Learn More
Phosphate d’ammonium, dibasique, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10123980
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-28-0
Formule moléculaire H9N2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00010891
Clé InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
CID PubChem 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nom IUPAC Hydrogénophosphate de diazanium
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphate, dibasic
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
Informations sur la solubilité Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 132.06
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.61
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ammonium phosphate, dibasic