Learn More
Persulfate d’ammonium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
43.55€ - 64.05€
Identifiants chimiques
CAS 7727-54-0
Formule moléculaire H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.19
Numéro MDL 3390
Clé InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10020020
Afficher les documents
Fisher Chemical
A/6160/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10305410
Afficher les documents
Fisher Chemical
A/6160/60
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
7727-54-0
228.19
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
H8N2O8S2
3390
diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Spécification
120°C
Blanc
Solide en poudre
3390
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
228.19
Récipient de poudre en plastique
7727-54-0
3.2
H8N2O8S2
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
228.19g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ammonium persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P221-Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles A§.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.