Learn More
Monohydrate d‘oxalate d‘ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
36.30€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6009-70-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H10N2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.11 |
Numéro MDL | 149694 |
Clé InChI | MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | oxalic acid diamine hydrate |
SMILES | N.N.O.OC(=O)C(O)=O |
Description
Oxalate d‘ammonium monohydraté, certifié AR pour analyse
Identifiants chimiques
6009-70-7 | |
142.11 | |
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N | |
N.N.O.OC(=O)C(O)=O |
C2H10N2O5 | |
149694 | |
oxalic acid diamine hydrate |
Spécification
70°C | |
Blanc | |
Solide | |
149694 | |
N.N.O.OC(=O)C(O)=O | |
142.11 | |
Récipient de poudre en plastique |
6009-70-7 | |
6.4 | |
C2H10N2O5 | |
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N | |
oxalic acid diamine hydrate | |
142.11g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Ammonium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate