Learn More
Molybdate(VI) d’ammonium tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 811.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12054-85-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H24Mo7N6O24·4H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 1235.86 |
Numéro MDL | MFCD00167059 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10792402
|
Thermo Scientific Acros
423310050 |
5 g | Bouteille en verre |
23.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10773223
|
Thermo Scientific Acros
423311000 |
100 g | Flacon en plastique |
45.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10792592
|
Thermo Scientific Acros
423315000 |
500 g | Flacon en verre |
180.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10562714
|
Thermo Scientific Acros
423310025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
811.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
12054-85-2 | |
H24Mo7N6O24·4H2O | |
1235.86 | |
MFCD00167059 |
Spécification
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate | |
12054-85-2 | |
Poudre cristalline | |
(NH4)6Mo7O24·4H2O | |
15, 530 | |
1235.86 | |
81.0 to 83.0% (MoO3) | |
2.49 | |
2.4900g/mL |
190°C | |
Blanc | |
H24Mo7N6O24·4H2O | |
MFCD00167059 | |
Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
1235.86 | |
Réactif ACS | |
>150°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only