Learn More
Molybdate(VI) d’ammonium tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944331
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire H24Mo7N6O24·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 1235.86
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15,53
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 1235.86
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.49
Densité 2.4900g/mL