Learn More
Tétrahydrate de molybdate d’ammonium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15667670
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Réactif ACS, 81,0 à 83,0 % de base de MOO3O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Numéro MDL MFCD00167059
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate tetrahydrate
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 1235.86g/mol
Qualité Réactif ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% (MoO3 basis)
Densité 2.498g/mL at 25°C