Learn More
Molybdate d’ammonium (para) tétrahydraté, ACS, 81-83 % sous forme de MoO3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331878
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Molybdate d’ammonium (para) tétrahydraté, H24Mo7N6O24.4H2O, numéro CAS-12054-85-2, paramolybdate d’ammonium, 2 kg, poudre, 81 à 83 %, 2,498, 234-722-4, 1235,86 (1163,79 anhydre), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire H24Mo7N6O24·4H2O
Numéro MDL MFCD00167059
Synonyme Ammonium paramolybdate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Couleur Powder
Note relative au nom (para) tetrahydrate
Point de fusion ∽190°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 81-83%
Densité 2.498
Informations sur la solubilité Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Poids de la formule 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 81 to 83%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Quantité 2 kg
Forme physique Poudre