Learn More
Citrate de fer d’ammonium (III), J.T. Baker™
Click to view available options
1 kg
Spécification
Spécification
CAS | 1185-57-5 |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 14.5 to 16.0% (as Fe) |
Formule moléculaire | C6H8FeNO7 |
Numéro MDL | MFCD00013099 |
Synonyme | Ammonium iron (III) citrate , Ferric Ammonium Citrate , Ammonium ferric citrate |
Clé InChI | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
Nom IUPAC | Amine de fer(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.98 |