Learn More
Citrate de fer(III) d’ammonium, 16,5 à 18,5 % Fe, Thermo Scientific Chemicals
46.43€ - 554.76€
Identifiants chimiques
CAS | 1185-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11FeNO7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 265 |
Numéro MDL | MFCD00013099 |
Clé InChI | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz |
CID PubChem | 118984355 |
Nom IUPAC | azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+) |
SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10762505
|
Thermo Scientific Acros
211842500 |
250 g | Flacon en plastique |
46.43€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10104700
|
Thermo Scientific Acros
211840010 |
1 kg | Flacon en plastique |
90.15€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10424395
|
Thermo Scientific Acros
211840025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
218.09€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985061
|
Thermo Scientific Acros
211840100 |
10 kg | Récipient en plastique |
554.76€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1185-57-5 | |
265 | |
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N | |
118984355 | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] |
C6H11FeNO7 | |
MFCD00013099 | |
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz | |
azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+) |
Spécification
Ammonium iron(III) citrate | |
1185-57-5 | |
Poudre | |
MFCD00013099 | |
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz | |
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N | |
azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+) | |
118984355 | |
16.5 to 18.5% (Fe) |
16.5 to 18.5% Fe | |
Marron à marron-jaune | |
C6H11FeNO7 | |
15, 4044 | |
Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] | |
265 | |
265 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 214-686-6
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche