Learn More
Sulfate de fer(II) ammoniacal hexahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
68.35€ - 275.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | FeH20N2O14S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 392.13 |
Numéro MDL | MFCD00150530 |
Clé InChI | MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | Disulfate de fer(3+) diammonical hexahydraté |
SMILES | [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10087291
|
Fisher Chemical
A/4880/50 |
250 g |
68.35€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10070010
|
Fisher Chemical
A/4880/53 |
500 g |
108.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10111850
|
Fisher Chemical
A/4880/60 |
1 kg |
232.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10428590
|
Fisher Chemical
A/4880/63 |
3 kg | N/A | ||||||
Description
Sulfate de fer(II) ammoniacal hexahydraté, certifié AR pour l’analyse
Identifiants chimiques
7783-85-9 | |
392.13 | |
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L | |
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
FeH20N2O14S2 | |
MFCD00150530 | |
Disulfate de fer(3+) diammonical hexahydraté |
Spécification
100°C | |
Vert | |
Solide | |
MFCD00150530 | |
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
392.13 | |
Récipient de poudre en plastique |
7783-85-9 | |
3,5 | |
FeH20N2O14S2 | |
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L | |
Disulfate de fer(3+) diammonical hexahydraté | |
392.14g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.