Learn More
Iodure d’ammonium, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
61.70€ - 942.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12027-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H4IN |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.94 |
Numéro MDL | MFCD00011424 |
Clé InChI | UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i |
CID PubChem | 25487 |
ChEBI | CHEBI:63040 |
Nom IUPAC | ammonium iodide |
SMILES | [NH4+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454134
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12498.22 |
100 g |
61.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464134
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12498.36 |
500 g |
226.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474134
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12498.0E |
2500 g |
942.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ammonium iodide is a laboratory reagent and used as a photographic chemicals. It has wide range of applications in chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iodure d’ammonium est un réactif de laboratoire utilisé comme produit chimique en photographie. Il intervient dans une large gamme d’applications au sein de l’industrie chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1770 mg/ml à 25°C), le méthanol (400 mg/ml), le glycérol (667 mg/ml), l’alcool (270 mg/ml) et l’éthanol.
Remarques
Stocker à 4°C. Manipuler sous gaz de protection sec.
Identifiants chimiques
12027-06-4 | |
144.94 | |
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N | |
25487 | |
ammonium iodide |
H4IN | |
MFCD00011424 | |
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i | |
CHEBI:63040 | |
[NH4+].[I-] |
Spécification
Ammonium iodide | |
12027-06-4 | |
MFCD00011424 | |
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i | |
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N | |
ammonium iodide | |
25487 | |
144.94 | |
Odorless | |
Air and light sensitive; Hygroscopic |
551°C (sublimation) | |
H4IN | |
14,529 | |
Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol. | |
[NH4+].[I-] | |
144.94 | |
CHEBI:63040 | |
≥98% | |
1.7031 | |
2.514 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-717-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only