Learn More
Solution d’hydroxyde d’ammonium, ≥ 99,99 %, Honeywell
28 % de NH3 dans de l’H2O, ≥ 99,99 % de base de métaux à l’état de traces
47.32€ - 613.25€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
Nom IUPAC | amine hydrate |
SMILES | N.O |
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
14923 | |
amine hydrate |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
CHEBI:18219 | |
N.O |
Spécification
Ammonium hydroxide solution | |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
3587154 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
N.O | |
0.27 | |
14923 | |
35.05g/mol |
1336-21-6 | |
NH4OH | |
UN2672 | |
0.9g/mL at 25°C, 0.9g/mL at 25°C | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
amine hydrate | |
35.05 | |
CHEBI:18219 | |
≥99.99% (trace metals basis) |
Sécurité et traitement
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Ammonium hydroxide solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonia, aqueous solution