Learn More
Solution d’hydroxyde d’ammonium, additif éluant pour LC-MS, ≥ 25 %, dans H2O, Honeywell Fluka™
Additif éluant pour LC-MS, ≥ 25 % dans H2O
69.10€ - 119.72€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15628410
|
Honeywell-Fluka
44273-10X1ML |
10 x 1 mL | Ampoule |
69.10€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15655540
|
Honeywell-Fluka
44273-100ML-GL |
100 mL | Bouteille en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15645540
|
Honeywell-Fluka
44273-100ML |
100 mL | Polybouteille |
119.72€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1336-21-6, 7732-18-5 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
14923 | |
N.O |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
CHEBI:18219 |
Spécification
Ammonium hydroxide solution | |
24°C | |
≥70.0000%, ≥20.0000% | |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
3587154 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
N.O | |
0.27 | |
14923 | |
35.05 | |
LC-MS |
Eluent additive for LC-MS, ≥25% in H2O | |
1336-21-6, 7732-18-5 | |
<90.0000%, <30.0000% | |
NH4OH | |
UN2672 | |
0.9 g/mL at 25 °C(lit.) | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; hydroxyde | |
35.05 | |
CHEBI:18219 | |
>25% |
Sécurité et traitement
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
missing translation for 'shelfLife' : 1080 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 8 ; Groupe d’emballage : 3 : II ; Nom d’expédition approprié : Solutions d’ammoniac
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Ammonium hydroxide solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonia, aqueous solution
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde d’ammonium, additif éluant pour LC-MS, ≥ 25 %, dans H2O, Honeywell Fluka™