Learn More
Hydroxyde d’ammonium, pour l’analyse, solution de 20 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10278993
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydroxide
Couleur Brun-vert à brun-violet
Formule linéaire NH4OH
Densité 0.9200g/mL
Merck Index 15, 491
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 25 L
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids de la formule 35.05
Pourcentage de pureté ≥20% (Acidimetry)
Qualité Analyse
Conditionnement Baril métallique
Gravité spécifique 0.92
Forme physique Solution