Learn More
Dichromate d’ammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-09-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H8Cr2N2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.07 |
Numéro MDL | MFCD00010879 |
Clé InChI | JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P |
Synonyme | ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 |
CID PubChem | 24600 |
Nom IUPAC | diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome |
SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10752295
|
Thermo Scientific Acros
208811000 |
100 g | Flacon en plastique |
26.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10276260
|
Thermo Scientific Acros
208815000 |
500 g | Flacon en plastique |
59.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10126683
|
Thermo Scientific Acros
208810025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
183.00€
2.50kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7789-09-5 | |
252.07 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
24600 | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
H8Cr2N2O7 | |
MFCD00010879 | |
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome |
Spécification
Ammonium dichromate | |
99% | |
Orange | |
98.5% min. (Iodometry) | |
(NH4)2Cr2O7 | |
15, 512 | |
Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] | |
252.07 | |
252.07 | |
3% max. (105°C, 4 hrs) |
170.0°C | |
7789-09-5 | |
Cristaux adhérents | |
H8Cr2N2O7 | |
MFCD00010879 | |
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome | |
24600 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Peut provoquer des anomalies génétiques.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositi
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-143-1
missing translation for 'rtecsNumber' : HX7650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only