Learn More
Chlorure d’ammonium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Chloride |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantité | 25 kg |
Formule linéaire | NH4Cl |
SMILES | N.Cl |
Nom IUPAC | amine hydrochloride |
Poids de la formule | 53.49 |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Qualité | ACS/puriss. p.a. |
Tension de vapeur | 1mmHg (160.4°C) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.