Learn More
Chlorure d’ammonium, BAKER, J.T. Baker™
Code produit. 10497460
Click to view available options
1 kg
Conforme aux spécifications du réactif pour les tests de monographies de Eur. européenne
Spécification
Point de fusion 335°C
CAS 12125-02-9
pH 4.6 to 6.0 (5% Solution at 25°C)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5 to 100.5%
Formule moléculaire ClH4N
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nom IUPAC chlorure d’ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Identification Passes Test
Perte à la dessiccation max. 0.5%
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Densité 1.5256 g/cm³ (20°C)