Learn More
Carbonate d’ammonium (pièces/certifié ACS), Fisher BioReagents
Click to view available options
500 g, Verre ambré
Description
Le carbonate d’ammonium est utilisé dans de nombreuses procédures biochimiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Carbonate |
Point de fusion | 58°C |
CAS | 8000-73-5 |
Couleur | Blanc |
pH | 9.4 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | C2H11N3O5 |
Synonyme | ammonium carbonate nf, ugam, ammonium bicarbonate-ammonium carbamate, ammonium carbonate chips nf, ammonium bicarbonate, mixt. with ammonium carbamate, ammonium carbamate, mixt. with ammonium bicarbonate, monoammonium carbonate mixture with ammonium carbamate, carbamic acid, monoammonium salt, mixt. with ammonium carbonate, diazanium hydrogen carbonate carbamate |
Clé InChI | YNSUIDWLZCFLML-UHFFFAOYSA-N |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.