Learn More
Carbonate d’ammonium, certifié AR pour analyse, poudre, Fisher Chemical
46.95€ - 105.00€
Identifiants chimiques
CAS | 506-87-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH8N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.09 |
Numéro MDL | 10890 |
Clé InChI | PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diamine d’acide carbonique |
SMILES | N.N.OC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10408210
|
Fisher Chemical
A/3680/53 |
500 g |
46.95€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10223180
|
Fisher Chemical
A/3680/60 |
1 kg |
105.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
506-87-6 | |
96.09 | |
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N | |
N.N.OC(O)=O |
CH8N2O3 | |
10890 | |
diamine d’acide carbonique |
Spécification
58°C | |
Blanc | |
Solide | |
10890 | |
N.N.OC(O)=O | |
96.09 | |
Récipient de poudre en plastique |
506-87-6 | |
9.4 | |
CH8N2O3 | |
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N | |
diamine d’acide carbonique | |
96.09g/mol | |
69 hPa at 20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ammonium carbonate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.