Learn More
Bisulfate d’ammonium, purum p.a., ≥ 98,0 % (T), Honeywell™
Code produit. 15630920
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., ≥ 98,0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 350°C
Nom chimique ou matériau Ammonium Bisulfate
Point de fusion 121°C to 145°C
CAS 7803-63-6
Couleur Incolore
pH 1 (100g/L at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 1 kg
Formule moléculaire H5NO4S
Formule linéaire (NH4)HSO4
Numéro MDL MFCD00051073
Numéro UN UN2506
Synonyme ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
Informations sur la solubilité Soluble in water, 0.5g in 10mL
Clé InChI BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC hydrogénosulfate d’ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 115.10
CID PubChem 24655
Poids de la formule 115.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Qualité purum p.a.
Conditionnement Flacon poly