Learn More
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Code produit. 15670880
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a., ≥ 99,0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate
Point de fusion 93.5°C
CAS 7784-26-1
Couleur Blanc
pH 2.6 (at 100g/L, 25°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 1 kg
Formule moléculaire AlH28NO20S2
Formule linéaire AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Numéro MDL MFCD00149958
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Nom IUPAC aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 453.313
CID PubChem 62668
Poids de la formule 453.33g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Qualité purum p.a.
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité ∽1.640g/cu.cm at 20°C