Learn More
Acétate d’ammonium, Honeywell
≥ 99,99% de base de métaux à l’état de traces
136.43€ - 469.98€
Chemical Identifiers
CAS | 631-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 77.083 |
Numéro MDL | MFCD00013066 |
Clé InChI | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
CID PubChem | 517165 |
ChEBI | CHEBI:62947 |
Nom IUPAC | azanium ; acétate |
SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15615510
|
Honeywell Research Chemicals
431311-50G |
50 g |
136.43€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15605510
|
Honeywell Research Chemicals
431311-250G |
250 g |
469.98€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Chemical Identifiers
631-61-8 | |
77.083 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
517165 | |
azanium ; acétate |
C2H7NO2 | |
MFCD00013066 | |
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
CHEBI:62947 | |
CC(=O)[O-].[NH4+] |
Specifications
Ammonium acetate | |
C2H7NO2 | |
MFCD00013066 | |
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
CC(=O)[O-].[NH4+] | |
77.083 | |
CHEBI:62947 | |
≥99.99% (trace metals basis) |
631-61-8 | |
CH3CO2NH4 | |
4186741 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; acétate | |
517165 | |
77.08g/mol |
Safety and Handling
missing translation for 'rtecsNumber' : AF3675000
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acétate d’ammonium, Honeywell