Learn More
Acétate d’ammonium, pour HPLC, Honeywell Fluka™
pour HPLC, ≥ 99,0 %
93.10€ - 345.02€
Identifiants chimiques
CAS | 631-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 77.083 |
Numéro MDL | MFCD00013066 |
Clé InChI | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acétate d’ammonium, acide acétique, sel d’ammonium, acétate d’azanium, acétate d'ammonium, acide acétique, sel d'ammonium, éthanoate d’ammonium, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
CID PubChem | 517165 |
ChEBI | CHEBI : 62947 |
Nom IUPAC | azanium ; acétate |
SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15681570
|
Honeywell-Fluka
17836-50G |
50 g |
93.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15671570
|
Honeywell-Fluka
17836-250G |
250 g |
345.02€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
631-61-8 | |
77.083 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
517165 | |
azanium ; acétate |
C2H7NO2 | |
MFCD00013066 | |
acétate d’ammonium, acide acétique, sel d’ammonium, acétate d’azanium, acétate d'ammonium, acide acétique, sel d'ammonium, éthanoate d’ammonium, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
CHEBI : 62947 | |
CC(=O)[O-].[NH4+] |
Spécification
Acétate d’ammonium | |
C2H7NO2 | |
MFCD00013066 | |
acétate d’ammonium, acide acétique, sel d’ammonium, acétate d’azanium, acétate d'ammonium, acide acétique, sel d'ammonium, éthanoate d’ammonium, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 | |
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium ; acétate | |
517165 | |
77.08 g/mol |
631-61-8 | |
CH3CO2NH4 | |
4186741 | |
Soluble dans l’eau 0.1 g/ml à 25°C | |
CC(=O)[O-].[NH4+] | |
77.083 | |
CHEBI : 62947 | |
≥ 99 % |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-162-9
missing translation for 'rtecsNumber' : AF3675000
Identifiant produit
- Ammonium acetate