Learn More
Solution d’ammoniac 33 %, BAKER, J.T. Baker™
Code produit. 10473561
Click to view available options
1 L
Réactif de laboratoire
Spécification
Point d’ébullition 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
CAS 1336-21-6
Point de fusion -60°C to -57.5°C
Plage de pourcentage du dosage 30 to 33%
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Densité 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantité 1 L
SMILES N.O
Nom IUPAC hydroxyde d’ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Résidus après l’allumage max. 0.003%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.