Learn More
Ammonia solution 25%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Laboratory Reagent
55.30€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Formule moléculaire | NH3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Synonyme | Ammonium hydroxide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10700312
|
JT Baker
6051.1000 |
1 L |
55.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10691552
|
JT Baker
6051.2500 |
2.5 L |
103.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Identifiants chimiques
1336-21-6 | |
35.05 | |
Ammonium hydroxide |
NH3 | |
MFCD00066650 |
Spécification
32°C to 37.7°C (1013 hPa) | |
-60°C to -57.5°C | |
MFCD00066650 | |
Ammonium hydroxide | |
Flacon en verre |
1336-21-6 | |
NH3 | |
0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C) | |
35.05 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : conditions ambiantes
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.