Learn More
Solution d’ammoniac, 0,88 S.G., 1:2 Dilution, Fisher Chemical
Code produit. 12696727
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Point d’ébullition 38°C
CAS 1336-21-6
Point de fusion -57°C
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantité 500 mL
SMILES N.O
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur 0.59
Tension de vapeur 500 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia solution, 0.88 S.G., 1:2 dilution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.