Learn More
Hanna Instruments™ Kit de photomètre portatif pour l’ammoniac
Pour la mesure de l’ammoniac (NH3-N) dans les échantillons d’eau douce. Le kit de photomètre portatif pour ammoniac Hanna Instruments™ est doté d’un système optique avancé.
Marque: Hanna Instruments™ HI96715C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La combinaison de diode électroluminescente (LED), de filtre d’interférence à bande étroite et de photodétecteur en silicone garantissent des mesures photométriques précises à chaque fois
- CAL Checktrade ; utilise la traçabilité aux normes NIST pour la vérification et l’étalonnage des performances
- Le système exclusif de verrouillage de la cuve garantit que la cuvette est insérée dans la cellule de mesure dans la même position à chaque fois pour maintenir une longueur de trajet constante
- Associe précision et simplicité d’utilisation dans un design ergonomique et portatif
Spécification
Photomètre | |
Mesure de l’ammoniac (NH3-N) dans les échantillons d’eau douce | |
LED | |
0,01 mg/L |
±0,05 mg/l ±5 % de la lecture | |
Photomètre portatif, deux cuvettes d’échantillons, deux bouchons, étalons de contrôle d’étalonnage CAL avec certificat, chiffon de nettoyage de cuve, mallette de transport robuste, insert thermoformé pour l’appareil de mesure et les accessoires | |
0,00 à 9,99 mg/l (ppm) (NH₃−N) | |
360 g |