Learn More
Solution d’ammoniac dilué R2 conforme à la pharmacopée, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Spécification
Spécification
CAS | 2032-59-9 |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 1000 mL |
Notes de qualité de la pureté | EU Ph Ref: 1004703 |
Formule moléculaire | C11H16N2O2 |
Clé InChI | IMIDOCRTMDIQIJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)OC(=O)NC)N(C)C |
Nom IUPAC | [4-(diméthylamino)-3-méthylphényl] N-méthylcarbamate |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.261 |
CID PubChem | 16247 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonia,dilute R2. European Pharmacopoeia Ref: 1004703. (RP 011)
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’ammoniac dilué R2 conforme à la pharmacopée, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu