Learn More
Ammoniac, 7 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
104.00€ - 315.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-41-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 17.03 |
Numéro MDL | MFCD00011418 |
Clé InChI | QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol |
CID PubChem | 222 |
ChEBI | CHEBI:16134 |
Nom IUPAC | azane |
SMILES | N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15413917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30382.AE |
100 mL |
104.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15423917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30382.AU |
1000 mL |
315.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Microwave-assisted synthesis of HX salts of primary amines from their corresponding halides and 7 M ammonia in methanol provides practical high yield access to even volatile primary amines for parallel synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7664-41-7 | |
17.03 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
222 | |
azane |
H3N | |
MFCD00011418 | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
CHEBI:16134 | |
N |
Spécification
Ammonia | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
7M in methanol | |
14,492 | |
Fully misicible in water. | |
N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
14°C (57°F) |
7664-41-7 | |
NH3 | |
UN3286 | |
0.779 | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
azane | |
222 | |
17.03 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H311-H331-H370-H314
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H314-H370
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-635-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BO0875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Ammonia, 7M in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, ammonia
RUO – Research Use Only