Learn More
Ammoniac, 0,5 M de solution dans du 1,4-dioxane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
108.54€ - 589.94€
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.5M solution in 1, 4-dioxane
CAS 7664-41-7, 123-91-1
Formule moléculaire H3N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10501892
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
368381000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
108.54€
100mL
10127253
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
368380010
1 L Flacon en verre AcroSeal™
589.94€
1L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Ammonia
0.5M solution in 1, 4-dioxane
H3N
MFCD00011418
05,15
15, 488
Solubility in water: soluble.
N
222
17.03
11°C
Incolore
7664-41-7, 123-91-1
NH3
0.4 to 0.6M
1.0230g/mL
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
17.03
CHEBI:16134
1.023
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.Susceptible de provoquer le cancer.L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation. Utiliser l’équipement de protection individuel requis. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
danger
Identifiant produit
  • Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4-Dioxane, Ammonia