Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) d’ammoniac 0,1 M (0,1 N), Reagecon
Produit entièrement factorisé, niveau de pureté élevé, stable, certifié, développé et testé pour les titrations acide-base.
Marque: Reagecon NH20101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié conforme± à une spécification de 0,1%.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
- Les titrations acide-base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide-base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide-base.
Spécification
Accuracy plusmn; 0.1% | |
Flacon en PEHD GL45 | |
Titration |
0.1 M (0.1 N) | |
1 L | |
Liquide |