Learn More
(Aminométhyl)cyclopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
85.50€ - 638.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2516-47-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 71.11 |
Clé InChI | IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine |
CID PubChem | 75646 |
Nom IUPAC | cyclopropylméthanamine |
SMILES | C1CC1CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10622983
|
Thermo Scientific Acros
258720050 |
5 g | Flacon en verre |
85.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666271
|
Thermo Scientific Acros
258720100 |
10 g | Flacon en verre |
156.00€
10g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11915201
|
Thermo Scientific Acros
258720500 |
50 g | Flacon en verre |
638.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2516-47-4 | |
71.11 | |
cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine | |
cyclopropylméthanamine |
C4H9N | |
IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N | |
75646 | |
C1CC1CN |
Spécification
(Aminomethyl)cyclopropane | |
Incolore à jaune | |
84.0°C to 85.0°C | |
Authentique | |
C4H9N | |
0.82 | |
IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N | |
cyclopropylméthanamine | |
75646 | |
97% |
2516-47-4 | |
0.8200g/mL | |
−30°C | |
96% min. (GC) | |
1.4320 to 1.4340 | |
cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine | |
C1CC1CN | |
71.11 | |
71.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-737-6
RUO – Research Use Only