Learn More
(Aminométhyl)chlorhydrate de cyclopropane, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 11905201
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 7252-53-1
Formule moléculaire C4H9ClN
Poids moléculaire (g/mol) 106.57
Numéro MDL MFCD00012544
Clé InChI MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
CID PubChem 81671
SMILES [Cl].NCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 205.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 42.87 to 46.44% C, 12.50 to 13.54% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C3H5CH2NH2·HCl
Quantité 10 g
Beilstein 12,4
Nom IUPAC cyclopropylmethanamine;hydrochloride
Poids de la formule 107.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.