Learn More
(Aminométhyl)cyclopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10622983
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-47-4
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.11
Clé InChI IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
CID PubChem 75646
Nom IUPAC cyclopropylméthanamine
SMILES C1CC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (Aminomethyl)cyclopropane
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 84.0°C to 85.0°C
Point d’éclair −30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4340
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.82
Poids de la formule 71.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide