Learn More
Nitrate d’aminoguanidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
18.40€ - 115.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10308-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH7N5O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.10 |
Numéro MDL | MFCD00013174 |
Clé InChI | PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid |
CID PubChem | 165859 |
Nom IUPAC | N''-aminoguanidine; nitric acid |
SMILES | O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10254510
|
Thermo Scientific Acros
103760050 |
5 g | Flacon en verre |
18.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10560584
|
Thermo Scientific Acros
103760250 |
25 g | Flacon en plastique |
41.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10142800
|
Thermo Scientific Acros
103761000 |
100 g | Flacon en plastique |
115.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10308-82-4 | |
137.10 | |
PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N | |
165859 | |
O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N |
CH7N5O3 | |
MFCD00013174 | |
aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid | |
N''-aminoguanidine; nitric acid |
Spécification
Aminoguanidine nitrate | |
10308-82-4 | |
Blanc | |
99% | |
H2NNHC(=NH)NH2·HNO3 | |
03,117 | |
PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N | |
N''-aminoguanidine; nitric acid | |
165859 | |
99% |
99% | |
145°C to 147°C | |
Authentique | |
CH7N5O3 | |
MFCD00013174 | |
aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid | |
O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N | |
137.10 | |
137.11 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-682-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Aminoguanidine nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.