Learn More
Macherey-Nagel™ Phase d’aminés Polygosil™
202.00€ - 1825.00€
Spécification
Porosité | 60 Å |
---|---|
Technique | Colonnes HPLC |
Type | Phases Polygosil NH2 |
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10608801
|
Macherey-Nagel™
711360.100 |
100 g | 5 μm |
1825.00€
100g |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10618801
|
Macherey-Nagel™
711370.10 |
10 g | 10 μm |
202.00€
10g |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10618991
|
Macherey-Nagel™
711370.100 |
100 g | 10 μm |
1550.00€
100g |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10388101
|
Macherey-Nagel™
711360.10 |
10 g | 5 μm |
219.00€
10g |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
60 Å | |
Colonnes HPLC | |
Phases Polygosil NH2 |