Learn More
Amikacine (de la Kanamycine A, poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
54.75€ - 96.15€
Identifiants chimiques
CAS | 37517-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H43N5O13 |
Poids moléculaire (g/mol) | 585.608 |
Clé InChI | LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N |
Synonyme | Lukadin |
CID PubChem | 37768 |
ChEBI | CHEBI:2637 |
Nom IUPAC | (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminométhyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide |
SMILES | C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N |
Description
- Un antibiotique qui sert d’agent sélectif pour isoler les bactéries transformées
- L’amikacine agit comme un inhibiteur indirect de la synthèse protéique dans les procaryotes en se liant à la sous-unité 30S des ribosomes
- Utile comme agent sélectif pour isoler les bactéries qui ont été transformées avec un plasmide contenant le gène résistant aux antibiotiques
- Destiné uniquement à des fins de recherche, et non à des fins de fabrication ou d’utilisation commerciale
Identifiants chimiques
37517-28-5 | |
585.608 | |
Lukadin | |
CHEBI:2637 | |
C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N |
C22H43N5O13 | |
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N | |
37768 | |
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminométhyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide |
Spécification
Amikacin | |
From Kanamycin A | |
37517-28-5 | |
214°C | |
15, 400 | |
Lukadin | |
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N | |
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminométhyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide | |
37768 | |
585.61 |
Amikacin | |
Solide | |
9.5 to 11.5 | |
C22H43N5O13 | |
> 900μg/mg | |
completely soluble in water | |
C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N | |
585.608 | |
CHEBI:2637 | |
Blanc |
Sécurité et traitement
CAUTION!
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. Obtain medical attention. .
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
missing translation for 'tsca' : Not on TSCA inventory: for R and D use only; not for manufacturing or commercial purposes.
Recommended Storage : 0° à 5°C, desséché.