Learn More
Merck Kit de joints de cellules à agitation Amicon™
À utiliser avec des solutions allant jusqu’à10 % de concentration de macrosoluté. Le kit de joints de cellules à agitation Amicon™ comprend 3 joints en silicone et des joints toriques. Le modèle de cellule à agitation Amicon fournit des débits élevés et est capable d'une concentration rapide ou d'une concentration / d'élimination du sel dans la même unité.
206.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Silicone |
À utiliser avec (application) | Dessalage, purification et concentration des protéines |
Quantité | Joints d’étanchéité et joints toriques, 3 de chaque |
Type | Équipement d’ultrafiltration |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) du filtre | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) du filtre | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15897364
|
Merck
UFSC400SL |
400 ml | 76 mm (filtre) | 41,8 cm2 |
206.00€
400mL |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Amicon™ Stirred Cell Seal Kit (3 each o-ring and gasket)Spécification
Autoclavables | |
Dessalage, purification et concentration des protéines | |
Équipement d’ultrafiltration |
Silicone | |
Joints d’étanchéité et joints toriques, 3 de chaque |