Learn More
Cytiva ECL Amersham™ Hyperfilm™
À utiliser avec tous les systèmes chimiluminescents à lumière bleue et verte. Le film Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL est fabriqué à partir d’une base transparente dont les deux côtés sont revêtus d’une émulsion photographique protégée par une couche anti-rayures.
Marque: Cytiva 28-9068-38
385.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le revêtement antistatique réduit le risque d’artefacts visibles
- La base transparente offre un contraste élevé qui facilite la lecture des images
- Convient à une utilisation avec tous les systèmes chimiluminescents à lumière bleue et verte
- Le film peut être utilisé dans des appareils de traitement automatique ou alors manuellement à l’aide des révélateurs et fixateurs pour films radiographiques les plus courants
- Détection par chimiluminescence pour transferts de Western, Southern et Northern
Spécification
ECL Amersham Hyperfilm | |
Détection par chimiluminescence pour transferts de Western, Southern et Northern. | |
4°C |
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po) | |
50 feuilles/boîte |