Learn More
Cytiva Membranes en PVDF Amersham™ Hybond™ : Rouleaux
Idéal pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires. Membranes en PVDF Cytiva Amersham™ Hybond™ : Les rouleaux sont des membranes PVDF hydrophobes.
Marque:  Cytiva 10600030
463.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15249814
  • 629.00€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Idéales pour les applications de transfert Western où la déshybridation et la réanalyse sont nécessaires.Membranes en PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ :Les rouleaux sont des membranes en PVDF hydrophobes.
Fourni en rouleaux.
  • Membrane en PVDF hydrophobe
  • La petite taille des pores élimine le soufflage et augmente la liaison des protéines sur une large gamme de masses moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
  • Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour une décoloration rapide
  • Amersham Hybond SEQ 0,2 μm
    • Spécialement conçu pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
    • Offre un excellent transfert pour les protéines Mr<20 000
    Amersham Hybond LFP 0,2 μm
    • Optimisée spécifiquement pour la détection par fluorescence dans les applications de transfert Western
    • Fournit une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une sensibilité élevée
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Spécialement conçu pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
    Rouleau
    4 m x 260 mm
    SEQ 0,2 μm