Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™ -N+
Utilisées pour une sensibilité maximale lors du transfert de l’ADN et de l’ARN. La membrane Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ est une membrane en nylon chargée positivement recommandée pour une utilisation dans la détection par chimioluminescence et chimiofluorescence, radioactives et non radioactives.
Marque:  Cytiva RPN2020B
478.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24363" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11728338
  • 504.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Taille des pores de 0,45 μm avec rétention d’acides nucléiques >50bp
  • Capacité de liaison des acides nucléiques 600μ g/cm2
  • Adapté pour les gammes à densité élevée
  • Excellente sensibilité dans le transfert Southern classique
  • Les échantillons d’acides nucléiques peuvent être fixés par UV ou par cuisson
  • Ne convient pas au transfert et à la fixation d’alcalins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 cm
Transferts Southern ; fixation aux UV
Non applicable
Feuille
20 x 20 cm
20 cm
Jusqu’à 600μg/cm2
10 feuilles
Nylon, chargé positivement