Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™ -N+
Utilisées pour une sensibilité maximale lors du transfert de l’ADN et de l’ARN. La membrane Cytiva Amersham™ Hybond™ -N+ est une membrane en nylon chargée positivement recommandée pour une utilisation dans la détection par chimioluminescence et chimiofluorescence, radioactives et non radioactives.
Marque: Cytiva RPN119B
563.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24363" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Taille des pores de 0,45 μm avec rétention d’acides nucléiques >50bp
- Capacité de liaison des acides nucléiques 600μ g/cm2
- Adapté pour les gammes à densité élevée
- Excellente sensibilité dans le transfert Southern classique
- Les échantillons d’acides nucléiques peuvent être fixés par UV ou par cuisson
- Ne convient pas au transfert et à la fixation d’alcalins
Spécification
11,9 cm | |
Transferts Southern ; fixation aux UV | |
Non applicable | |
Feuille | |
11,9 x 7,8 cm |
7,8 cm | |
Jusqu’à 600μg/cm2 | |
50 feuilles | |
Nylon, chargé positivement |