Learn More
Cytiva Boîtes économiques (mono-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
À utiliser pour un marquage très précis des groupes d’amines. Les boîtes économiques (mono-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™ de Cytiva contiennent des CyDyes derivitisés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un marquage précis des groupes d’amines, par exemple sur les anticorps, les peptides ou les oligonucléotides.
80.89€ - 8600.00€
Spécification
Contenus des kits | Paquets de feuilles, contenant chacune 1, 5, 10, 25 ou 50 mg de colorant déshydraté |
---|---|
Plage de pH | 3 à 10 |
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10697655
|
Cytiva
PA13601 |
Cy3.5 | Ester NHS Cy3.5 | 1 mg | |||||
11505055
|
Cytiva
PA15102 |
Cy5 | Ester NHS Cy5 | 50 mg |
8600.00€
50mg |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11515055
|
Cytiva
PA15104 |
Cy5 | Ester NHS, Cy5 | 10 mg |
2627.00€
10mg |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11545095
|
Cytiva
PA17105 |
Cy7 | Ester NHS, Cy7 | 5 mg | |||||
10379814
|
Cytiva
PA17101 |
Cy7 | Ester NHS, Cy7 | 1 mg |
395.00€
1mg |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11565095
|
Cytiva
PA17104 |
Cy7 | Ester NHS, Cy7 | 10 mg |
2025.00€
10mg |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11595045
|
Cytiva
PA15100 |
Cy5 | Ester NHS, Cy5 | 5 mg |
1481.00€
5mg |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10742067
|
Cytiva
PA15101 |
Cy5 | Ester NHS, Cy5 | 1 mg |
364.00€
1mg |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11580744
|
Cytiva
25-9004-73 |
Cy5 | Ester NHS Cy5 | 150mu; g | |||||
11505085
|
Cytiva
PA15106 |
Cy5 | Ester NHS, Cy5 | 25 mg |
4306.00€
25mg |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Contient des Cydyes derivitisés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant
- Plage de pH : 3 à 10
- Tolérant au DMSO
- Photostable
- Exemples de protocoles inclus avec chaque pack de colorants
Spécification
Paquets de feuilles, contenant chacune 1, 5, 10, 25 ou 50 mg de colorant déshydraté | |
3 à 10 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1