Learn More
Cytiva Boîtes économiques (Hydrazide mono-réactif) Amersham™ CyDye™
Pour le marquage des groupes carbonyles libres de glycoprotéines et de glucides
344.00€ - 1272.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le marquage via des groupes carbonyle. Pour une utilisation dans des applications de fluorescence à l’état d’équilibre, FP et FRET |
---|---|
Plage de pH | 3 à 10 |
Solubilité | Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude |
Contenu et stockage | 2 à 8deg;C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20 deg;C dans des aliquotes pour éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11585065
|
Cytiva
PA13120 |
Hydrazide Cy3 | 5 mg | Cy3 | |||||
10575735
|
Cytiva
PA13121 |
Hydrazide Cy3 | 1 mg | Cy3 |
344.00€
1mg |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10401095
|
Cytiva
PA15121 |
Hydrazide Cy5 | 1 mg | Cy5 |
395.00€
1mg |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11595065
|
Cytiva
PA15120 |
Hydrazide Cy5 | 5 mg | Cy5 | |||||
10369524
|
Cytiva
PA15621 |
Hydrazide Cy5.5 | 1 mg | Cy5.5 |
805.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les esters d’hydrazide offre une méthode pratique pour le marquage des groupes carbonyles libres de glycoprotéines et de glucides. Pour un maximum de commodité, des esters d’hydrazide actifs stables sont fournis et stockés sous forme de matériau solide.
- Gamme de conditionnements en vrac disponibles pour une économie optimale
- Exemples de protocoles inclus avec chaque pack de colorants
Spécification
Pour le marquage via des groupes carbonyle. Pour une utilisation dans des applications de fluorescence à l’état d’équilibre, FP et FRET | |
3 à 10 | |
Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude | |
2 à 8deg;C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20 deg;C dans des aliquotes pour éviter les cycles de congélation-décongélation répétés. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1