Learn More
Cytiva Kits de marquage d’anticorps Amersham™ CyDye™
Méthode pratique pour marquer les anticorps avec les colorants fluorescents CyDye
Marque: Cytiva PA32001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colorants fluorescents CyDye sont fournis sous forme d’esters NHS réactifs hautement solubles dans l’eau pour faciliter la conjugaison aux biomolécules contenant des groupes aminés aliphatiques.
- Les conjugaisons sont effectuées dans des conditions douces et sont terminées en moins d’1 heure
- Les colorants sont conditionnés en quantités prémésurées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes
Informations sur la commande
Les kits d’anticorps contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 1 mg. Les kits d’anticorps monoclonaux contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 0,1 mg.
Spécification
For the conjugation of proteins with Cy2 bisfunctional dye | |
Cy2 MAb Labeling Kit | |
896.95 | |
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Jaune |
Pièce | |
7 à 7,3 | |
Colorant Cy2 : soluble dans l’eau froide et l’eau chaude. Tampon de couplage : soluble dans l’eau froide et l’eau chaude. Tampon d’élution : Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude | |
Cy2 mono-Functional Dye |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1