Learn More
Contec™ Lingettes Twill Jean
Les lingettes Contec™ Twill Jean offrent une haute absorption et une stabilité thermique, ce qui les rend idéales pour les applications à haute température.
Marque: Contec™
1100.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tissu 100 % coton
- Tissé dans une construction croisée 2 x 1
- Robustes et absorbantes
- Conviennent aux applications à haute température
- Modèle irradié disponible
- Tissu durable pour les tâches difficiles
- Bords découpés en biais pour réduire l’effilage
- Lingette absorbante pour le nettoyage de surface ou le prélèvement des déversements
Spécification
Lingette | |
22,86 cm | |
22,86 cm | |
Empilées à plat | |
300/Sachets, 12 Sachets/Carton |
9 in | |
9 in | |
Coton | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
Non stérile |