Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™-Oligo
Formulé spécifiquement pour une utilisation avec des sondes oligonucléotides dans l’analyse Northern.
Marque: Invitrogen™ AM8663
200.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contient un mélange exclusif d’accélérateurs d’hybridation et d’agents de blocage pour améliorer les niveaux d’hybridation
- Fourni dans un flacon de 125 ml
- Utilisez moins de sondes par transfert
- Réduisez le temps d’hybridation à 2 heures
- Lors de l’utilisation de tampons d’hybridation standard, seules 1 à 5 % des molécules cibles sur un transfert réalisent une hybridation vers la sonde, ce qui fait des transferts une méthode relativement insensible pour l’analyse d’acides nucléiques (Vernier et al. (1996) Anal Biochem 235: 11-19)
- Grâce au tampon d’hybridation ultrasensible ULTRAhyb™, la réaction d’hybridation se termine presque complètement, de manière à ce que seulement 10 000 molécules puissent être détectées
- Il fonctionne bien avec les oligonucléotides ayant des Tms de 78° à 90°C et des teneurs en GC de 47 à 62 % . Cependant, la température d’hybridation optimale pour les sondes oligonucléotides ayant une teneur en GC et des valeurs de Tm différentes doit être déterminée de façon empirique
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, transfert Northern, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à 4°C. | |
Tampon oligo | |
Température ambiante |
Tampon d’hybridation | |
125 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.