Learn More
Invitrogen™ Thin-walled, dome cap, RNase-free PCR tubes (0.5 mL)
La conception offre un transfert efficace de la température et des durées de cycle rapides
Marque: Invitrogen™ AM12250
160.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les tubes de PCR à bouchon bombé à paroi fine permettent un contact uniforme avec le bloc thermique du thermocycleur, ce qui entraîne un transfert de température de puits à tubes supérieur et des durées de cycle rapides. Les tubes de 0,5 ml sont fournis par boîte de 1 000. Chaque lot de tubes est certifié exempt de RNase et de DNase.
RT-PCR en une étape, PCR, PCR et PCR en temps réel, RT-PCR, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse, RT-PCR en deux étapes
Spécification
Transparent | |
1000 tubes | |
Ambion™ | |
Conserver à température ambiante. | |
Rapidité | |
Bouchon bombé | |
Tube |
0,5 ml | |
Thermocycleurs | |
Polypropylène | |
Sans DNase, sans RNase | |
Température ambiante | |
Oui | |
Tube de PCR exempt de RNase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.